Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kontrolindsats, PET Membran
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10274901
Porestørrelse:
0,4 μm
0,4μ m
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Antal Wells:
6
24
Indlæg pr. plade:
6
12
Mængde:
2
4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 10274901
Brand: Corning™ 354578
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug ved siden af BD BioCoat™ indsætter, når man studerer effekter af ECM komponent til stede på BD BioCoat cellekulturindsats
Corning BioCoat cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en proteincoatet celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og/eller differentiering.
Belægninger inkluderer Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen og Laminin.
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indlæg pr. plade 12
Kulturområde 0,3 cm 2
Materiale PET
Porestørrelse 8μ m
Type Brøndplade
Mængde 2
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
nr. pr. pakke 12/Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.
Overfladebelægning BioCoat Kontrollere
Antal Wells 24