Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kontrolindsats, PET Membran
Porestørrelse:
0,4 μm
0,4μ m
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Antal Wells:
6
24
Indlæg pr. plade:
6
12
Mængde:
2
4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
Tekniske data
Tekniske data
| Indlæg pr. plade | 6 |
| Kulturområde | 4.2 cm2 |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 1 μm |
| Type | Well Plate |
| Mængde | 4 |
| Opbevaringskrav | 2° to 8°C |
| nr. pr. pakke | 6/Pk. |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| Overfladebelægning | BioCoat Control |
| Vis mere |