Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kontrolindsats, PET Membran
Artikelnummer. 10574271
Porestørrelse:
0,4 μm
0,4μ m
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Antal Wells:
6
24
Indlæg pr. plade:
6
12
Mængde:
2
4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 10574271
Brand: Corning™ 354576
Brug ved siden af BD BioCoat™ indsætter, når man studerer effekter af ECM komponent til stede på BD BioCoat cellekulturindsats
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indlæg pr. plade 6
Kulturområde 4.2 cm2
Materiale PET
Porestørrelse 8 μm
Type Well Plate
Mængde 4
Opbevaringskrav 2° to 8°C
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.
Overfladebelægning BioCoat Control
Antal Wells 6