Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kompression til hangevindadapter
Kompressionsfittings er et glimrende valg til at forbinde stive rørsystemer
137.00 DKK - 318.00 DKK
Tekniske data
Oversigt | Kompression x NPT(M)-forbindelse |
---|---|
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Materiale | PVDF |
Emballagemængde | 10 Beslag |
Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
Beskrivelse
- Saml fittingen til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning
- PVDF sammensætning
Tekniske data
Kompression x NPT(M)-forbindelse | |
PVDF | |
Autoklav eller ethylenoxid | |
Kompression til hangevindadapter |
Autoklaverbar | |
10 Beslag | |
Lige |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Kompression til hangevindadapter