Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kompression til hangevindadapter
Kompressionsfittings er et glimrende valg til at forbinde stive rørsystemer
Brand:  Cole-Parmer™ 06385-91
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11784749
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Saml fittingen til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning
  • PVDF sammensætning
Tekniske data
Tekniske data
Kompression x NPT(M)-forbindelse
PVDF
10 Beslag
3/4 tommer
Autoklav eller ethylenoxid
1 5/16 tommer.
Kompression til hangevindadapter
Autoklaverbar
1 15/16 tommer.
3/4 tommer
3/4 tommer NPT(M)
33 mm
Lige
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Kompression til hangevindadapter > 3/4 tommer