Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kompression til hangevindadapter
Port størrelse:
1/2 tomme. NPT(M)
3/4 tommer NPT(M)
3/8 tommer NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Saml fittingen til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning
- PVDF sammensætning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kompression x NPT(M)-forbindelse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PVDF |
| Samlet længde (engelsk) | 1 5/8 tommer. |
| Emballagemængde | 10 Beslag |
| Slangestørrelse | 1/2 tomme. |
| Udløbsport | 1/2 tomme. |
| Port størrelse | 1/2 tomme. NPT(M) |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
| Bredde (metrisk) | 24 mm |
| Vis mere |