Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kompression til hangevindadapter
Artikelnummer. 11770449
Port størrelse:
1/2 tomme. NPT(M)
3/4 tommer NPT(M)
3/8 tommer NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11770449
Brand: Cole-Parmer™ 0638586
Kompressionsfittings er et glimrende valg til at forbinde stive rørsystemer
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • PVDF Composition
Tekniske data
Oversigt Compression x NPT(M) Connection
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale PVDF
Samlet længde (engelsk) 1 15/32 in.
Emballagemængde 10 Fittings
Slangestørrelse 1/2 in.
Udløbsport 1/2 in.
Port størrelse 3/8 tommer NPT(M)
Steriliseringsmetode Autoclave or Ethylene Oxide
Bredde (metrisk) 24 mm
Bredde (engelsk) 15/16 in.
Form Straight
Produkttype Compression to Male Threaded Adapter