Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
Artikelnummer. p-7236008
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Artikelnummer. 17313353
Brand: Proteintech GTA400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GFP-Trap™ Agarose er en affinitetsharpiks for IP af GFP-fusionsproteiner.
  • Består af en GFP Nanobody/VHH koblet til agaroseperler
Tekniske data
Bindende Kapacitet 10μ L gyllebinder omkring 12μ g rekombinant GFP
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrin, eCitrine, BFP, eCitrine, .
Etiket eller farvestof Agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 400 reaktioner