Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
Beskrivelse
- Består af en GFP Nanobody/VHH koblet til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 10μ L gyllebinder omkring 12μ g rekombinant GFP |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrin, eCitrine, BFP, eCitrine, . |
| Etiket eller farvestof | Agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 100 reaktioner |