Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Beskrivelse
- Består af en GFP Nanobody/VHH koblet til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
Bindende Kapacitet | 10μ L gyllebinder omkring 12μ g rekombinant GFP |
Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Mål | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrin, eCitrine, BFP, eCitrine, . |
Etiket eller farvestof | Agarose |
Arter | Alpaca |
Tilstrækkelig til | 200 reaktioner |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion