Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 polypropylen SPE kolonne
Opløs sporstoffer og lipider. Chromabond™ NH2 Polypropylen SPE-søjler har en aminopropylmodificeret silicafase til SPE (fastfaseekstraktion).
1090.00 DKK - 1905.00 DKK
Tekniske data
Grundmateriale | Silica |
---|---|
Kulstofbelastning | 3.5% |
Kolonnetype | SPE |
Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
Partikelstørrelse | 45μ m |
Artikelnummer | Brand | Kolonnekapacitet (metrisk) | Sengens vægt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kolonnekapacitet (metrisk) | Sengens vægt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10585371
|
Macherey-Nagel™
730413 |
3 mL | 200 mg |
1470.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10746332
|
Macherey-Nagel™
730626 |
6 mL | 1 g |
1595.00 DKK
Pakke med 30 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10216571
|
Macherey-Nagel™
730180 |
6 mL | 500 mg |
1090.00 DKK
Pakke med 30 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10459361
|
Macherey-Nagel™
730031 |
1 mL | 100 mg |
1905.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10796512
|
Macherey-Nagel™
730033 |
3 mL | 500 mg |
1640.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Funktioner
- Basismateriale silica
- Porestørrelse 60Å
- Partikelstørrelse 45μ m
- Specifik overflade 500 m2/g
- pH-stabilitet 2 –8;
- Aminopropylfase
- Kulstofindhold 3,5 %,
- Polær, svag anionbytter
Anvendelse
- Sporstoffer, lipider
Tekniske data
Silica | |
SPE | |
45μ m | |
Solid Phase Extraction Column |
3.5% | |
Fast fase ekstraktion | |
Chromabond NH2 | |
500 m2 /g |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 polypropylen SPE kolonne