Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 polypropylen SPE kolonne
Artikelnummer. 10216571 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10216571
Brand: Macherey-Nagel™ 730180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opløs sporstoffer og lipider. Chromabond™ NH2 Polypropylen SPE-søjler har en aminopropylmodificeret silicafase til SPE (fastfaseekstraktion).
Funktioner
  • Basismateriale silica
  • Porestørrelse 60Å
  • Partikelstørrelse 45μ m
  • Specifik overflade 500 m2/g
  • pH-stabilitet 2 –8;
  • Aminopropylfase
  • Kulstofindhold 3,5 %,
  • Polær, svag anionbytter
Anvendelse
  • Sporstoffer, lipider
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 3.5%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond NH2
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g