Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 polypropylen SPE kolonne
Artikelnummer. 10796512 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10796512 500 mg 3 ml Pakke med 50
10585371 200 mg 3 ml Pakke med 50
10746332 1 g 6 ml Pakke med 30
10216571 500 mg 6 ml Pakke med 30
10459361 100 mg 1 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10796512 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730033
På lager
Opløs sporstoffer og lipider. Chromabond™ NH2 Polypropylen SPE-søjler har en aminopropylmodificeret silicafase til SPE (fastfaseekstraktion).
Funktioner
  • Basismateriale silica
  • Porestørrelse 60Å
  • Partikelstørrelse 45μ m
  • Specifik overflade 500 m2/g
  • pH-stabilitet 2 –8;
  • Aminopropylfase
  • Kulstofindhold 3,5 %,
  • Polær, svag anionbytter
Anvendelse
  • Sporstoffer, lipider
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 3.5%
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond NH2
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped Nej
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g