Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 polypropylen SPE kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Beskrivelse
Funktioner
- Basismateriale silica
- Porestørrelse 60Å
- Partikelstørrelse 45μ m
- Specifik overflade 500 m2/g
- pH-stabilitet 2 –8;
- Aminopropylfase
- Kulstofindhold 3,5 %,
- Polær, svag anionbytter
Anvendelse
- Sporstoffer, lipider
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 3.5% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 1 g |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond NH2 |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60Å |
| Vis mere |