Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P polypropylen SPE søjle
695.36 DKK - 1775.71 DKK
Tekniske data
Kolonnetype SPE
Partikelstørrelse 50 til 100μ m
Type Solid Phase Extraction Column
Overfladeareal (metrisk) 1200 m2 /g
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
10338501
Dokumentvisning
Macherey-Nagel™
730118
1 g 6 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1825.00 DKK
1775.71 DKK / Pakke med 30
Spare 49.29 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  Ring for pris1775.71
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10503602
Dokumentvisning
Macherey-Nagel™
730108
200 mg 3 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
882.00 DKK
858.01 DKK / Pakke med 30
Spare 23.99 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10536871
Dokumentvisning
Macherey-Nagel™
730111
500 mg 6 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1285.00 DKK
1245.98 DKK / Pakke med 30
Spare 39.02 DKK
3% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  Ring for pris1245.98
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10679001
Dokumentvisning
Macherey-Nagel™
730280
100 mg 1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
718.00 DKK
695.36 DKK / Pakke med 30
Spare 22.64 DKK
3% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10256421
Dokumentvisning
Macherey-Nagel™
730117
500 mg 3 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1045.00 DKK
1014.69 DKK / Pakke med 30
Spare 30.31 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
12810991
Dokumentvisning
Macherey-Nagel™
730119
200 mg 6 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1085.00 DKK
1052.00 DKK / Hver
Spare 33.00 DKK
3% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Tekniske data
SPE
50 til 100μ m
Solid Phase Extraction Column
1200 m2 /g
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P polypropylen SPE søjle