Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P polypropylen SPE søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 50 til 100μ m |
| Sorbent | Chromabond HR-P |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Overfladeareal (metrisk) | 1200 m2 /g |