Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P polypropylen SPE søjle
Artikelnummer. 10679001 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Artikelnummer. 10679001
Brand: Macherey-Nagel™ 730280
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 100 mg
Partikelstørrelse 50 til 100μ m
Sorbent Chromabond HR-P
Type Solid Phase Extraction Column
Overfladeareal (metrisk) 1200 m2 /g