Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P polypropylen SPE søjle
Artikelnummer. 10503602 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Artikelnummer. 10503602
Brand: Macherey-Nagel™ 730108
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 mL
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 200 mg
Partikelstørrelse 50 til 100μ m
Type Solid Phase Extraction Column
Overfladeareal (metrisk) 1200 m2 /g