Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG Centrifugerør
Centrifugerør, volumeninddeling, markeringscirkel på hætten
461.00 DKK - 1080.00 DKK
Tekniske data
Farve | Uigennemsigtig |
---|---|
Engangs | Engangsbrug |
Materiale | Polypropylen |
Sterilitet | Steril |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17235436
|
TPP Techno Plastic Products AG
91014 |
15 mL | Konisk |
968.00 DKK
Pakke med 360 |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17245436
|
TPP Techno Plastic Products AG
91054 |
50 mL | Konisk |
461.00 DKK
Pakke med 160 |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17255436
|
TPP Techno Plastic Products AG
91056 |
50 mL | Rund |
1080.00 DKK
Pakke med 360 |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Dine værdifulde sonder er i gode hænder med centrifugerørene fra TPP! Funktioner af TPP centrifugerør overgår almindelige rør.
- Fremstillet med højeste kvalitet af råmateriale, der opfylder kravene til USP Klasse VI
- Hvid skrivecirkel, fastgjort på skruelåget, for nem mærkning med ethvert skriveredskab
- Hætter, der ikke kan overspændes
- Gas- og aerosoltæt låg
- Graderinger helt ned til henholdsvis 0,1 mL / 0,5 mL
- Praktiske stativer til rådighed, der kan autoklaveres og er sammenklappelige til opbevaring, når de ikke er i brug
Tekniske data
Uigennemsigtig | |
Polypropylen | |
Må ikke autoklaveres | |
Ja | |
15,500 x g |
Engangsbrug | |
Steril | |
Ja | |
Centrifugerør med skrivecirkel |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
TPP Techno Plastic Products AG Centrifugerør