Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG Centrifugerør
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Form:
Konisk
Rund
Beskrivelse
- Dine værdifulde sonder er i gode hænder med centrifugerørene fra TPP! Funktioner af TPP centrifugerør overgår almindelige rør.
- Fremstillet med højeste kvalitet af råmateriale, der opfylder kravene til USP Klasse VI
- Hvid skrivecirkel, fastgjort på skruelåget, for nem mærkning med ethvert skriveredskab
- Hætter, der ikke kan overspændes
- Gas- og aerosoltæt låg
- Graderinger helt ned til henholdsvis 0,1 mL / 0,5 mL
- Praktiske stativer til rådighed, der kan autoklaveres og er sammenklappelige til opbevaring, når de ikke er i brug
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Uigennemsigtig |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 40 |
| Emballage | Lille Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| RNase fri | Ja |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Konisk |
| Vis mere |