Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG Centrifugerør
Centrifugerør, volumeninddeling, markeringscirkel på hætten
Brand:  TPP Techno Plastic Products AG 91054
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17245436
  • 461.00 DKK / Pakke med 160
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Dine værdifulde sonder er i gode hænder med centrifugerørene fra TPP! Funktioner af TPP centrifugerør overgår almindelige rør.
  • Fremstillet med højeste kvalitet af råmateriale, der opfylder kravene til USP Klasse VI
  • Hvid skrivecirkel, fastgjort på skruelåget, for nem mærkning med ethvert skriveredskab
  • Hætter, der ikke kan overspændes
  • Gas- og aerosoltæt låg
  • Graderinger helt ned til henholdsvis 0,1 mL / 0,5 mL
  • Praktiske stativer til rådighed, der kan autoklaveres og er sammenklappelige til opbevaring, når de ikke er i brug
Tekniske data
Tekniske data
Uigennemsigtig
Engangsbrug
20
Steril
Konisk
Konisk
30 cm
Centrifugerør med skrivecirkel
50 mL
Polypropylen
Lille Pk.
Må ikke autoklaveres
115 cm
Ja
Ja
15,500 x g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
TPP Techno Plastic Products AG Centrifugerør > Konisk