Få mere at vide
Eppendorf™ CellXpert™ C170
CellXpert C170 CO2-inkubatoren har et højt anvendeligt volumen i forhold til fodaftrykket og sikrer en konsistent, ensartet atmosfære. Det sømløse kammer og blæserløst design gør det nemt at rengøre, og 140 °C højtemperaturdesinfektion giver effektiv dekontaminering.
Brand:  Eppendorf™ 6734000011
62544.38 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Produktkode 15977065
  • 86549.82 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Op til 25 % mere plads: Ventilatorløst design, smart hyldesystem og innovativt isoleringskoncept
  • Let at håndtere: Nyt magnetisk låsemekanisme til yder- og inderlåger
  • Nem rengøring og desinfektion: Sømløst kammer, let adskillelse
  • Effektiv kontamineringsbeskyttelse: 140°C højtemperaturdesinfektion (HTD), ingen interne HEPA-filtre
  • Forbedret beskyttelse mod vibrationer og turbulens: ventilatorløst design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
±0,1 %
Ethernet, VisioNize™-boks
0,1 til 20 %
4 std./8 max.
Omgivende +4 til 50 °C
yderlåge med magnetlukning
170 L
44.5 x 53.9 x 69.2 cm
53.9 cm
44.5 cm
70.5 x 71.8 x 90 cm
220/240 V
standardskærm
170 L
IR sensor
EU
CO2-inkubatorer
2
Omgivende +4 C til 50 °C
70.5 x 71.8 x 90 cm
69.2 cm
44.5 x 53.9 x 69.2 cm
112 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ CellXpert™ C170 > 220 – 240 V/50 – 60 Hz