Få mere at vide
Memmert™ CO2-inkubator ICOmed (medicinsk udstyr)
Artikelnummer. 15861575 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
56 l
107 l
156 l
241 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15861575
Brand: Memmert™ ICO240med
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til skabelse og vedligeholdelse af konstante miljøforhold til anvendelse inden for in vitro fertilisering (IVF), især til inkubation af oocytter, spermatozoer og zygoter i specielle kulturskåle til IVF-applikationer.
Steril, sikker og pålidelig – disse tre ord beskriver Memmert CO2-inkubator ICOmed til medicinsk brug.
Memmert udsatte sin CO2-inkubator ICOmed for en omfattende medicinsk udstyrsevaluering. Hver Memmert CO2-inkubator ICOmed er klassificeret som klasse IIa medicinsk udstyr til in vitro fertilisering (IVF) samt biosyntese.
  • Modelstørrelser: 50, 105, 150, 240
  • Temperaturjusteringsområde: +18°C til +50°C
  • CO2-justeringsområde: 0 til 20 %
  • Fugtjusteringsområder: 40 til 97 % rh (med valgmulighed K7)
  • O2-justeringsområder: 1 til 20 % (med valgmulighed T6)
  • Klassificeret som medicinsk udstyr klasse IIa
  • 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
  • Perfekt fordeling af temperatur, luftfugtighed og CO2
  • Langtidsstabil og repeterbart nøjagtig
  • Det indvendige kammer, inklusive alle installationer og sensorer, kan steriliseres ved +180°C i et 60-minutters program
  • Visuel og akustisk alarm samt alarmnotifikation til mobiltelefoner, hvis de individuelt justerbare temperatur-, CO2-, O2-, eller fugtighedsområder overskrides
  • Batteribufferet ControlCOCKPIT: Driftsskærm, logning og CO2-styring er fuldt funktionsdygtige selv ved strømsvigt
  • Fejlsikker, FDA-kompatibel logning af temperatur, CO2 , O2, luftfugtighed, tidsdata for åben låge
  • Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), CO2, programtid, tidszoner, sommer-/vintertid
Aktiv fugtighedskontrol sikrer korte genopretningstider efter lågen er blevet åbnet og minimerer fordampning. Sammen med opvarmningen af det indre fra alle seks sider og den opvarmede indvendige glaslåge giver det maksimal beskyttelse af celle- og vævskulturer og undgår farlig dannelse af kondens. Den turbulensfrie kammerventilation sikrer en konstant og ensartet atmosfære.
Tekniske data
Alarmtyper Optisk og akustisk
Kapacitet (metrisk) hylde 15 kg
Certificeringer/compliance DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
Controller type TwinDISPLAY: adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD
Kapacitet (metrisk) 241 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Materiale Tekstureret rustfrit stål
Antal hylder 2
O2 koncentrationsområde 1 til 20 %
Relativ luftfugtighed 40 til 97 %
Temperaturområde (metrisk) 18 °C til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Desinfektionstid 60 min.
Vise 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Havne Netkabel med stik (tysk type)
Hyldemateriale Perforeret rustfrit stål
Mål (D x B x H) Indvendig 500 x 600 x 810 mm
Dimensioner (L x B x H) 691 x 759 x 1176 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 145 kg
Vægt (metrisk) 110 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz