Få mere at vide
Memmert™ CO2 Incubator ICO
Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
56 l
107 l
156 l
241 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Steril, sikker og pålidelig – disse tre ord beskriver Memmert CO2-inkubator ICO til industriel brug.
- Modelstørrelser: 50, 105, 150, 240
- Temperaturjusteringsområde: +18°C til +50°C
- CO2-justeringsområde: 0 til 20 %
- Fugtjusteringsområder: 40 til 97 % rh (med valgmulighed K7)
- O2-justeringsområder: 1 til 20 % (med valgmulighed T6)
- 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
- AtmoCONTROL-software på en USB-stik til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-integration eller USB-port
- Perfekt fordeling af temperatur, luftfugtighed og CO2
- Langtidsstabil og repeterbart nøjagtig
- Det indvendige kammer, inklusive alle installationer og sensorer, kan steriliseres ved +180°C med et 60-minutters program
- Visuel og akustisk alarm samt alarmnotifikation til mobiltelefoner, hvis de individuelt justerbare temperatur-, CO2-, O2-, eller fugtighedsområder overskrides
- Batteribufferet ControlCOCKPIT: Driftsskærm, logning og CO2-styring er fuldt funktionsdygtige selv ved strømsvigt
- Fejlsikker, FDA-kompatibel logning af temperatur, CO2 , O2, luftfugtighed, tidsdata for åben låge
- Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), CO2, programtid, tidszoner, sommer-/vintertid
Aktiv fugtighedskontrol sikrer korte genopretningstider efter lågen er blevet åbnet og minimerer fordampning. Sammen med opvarmningen af det indre fra alle seks sider og den opvarmede indvendige glaslåge giver det maksimal beskyttelse af celle- og vævskulturer og undgår farlig dannelse af kondens. Den turbulensfrie kammerventilation sikrer en konstant og ensartet atmosfære.
Tekniske data
Tekniske data
| Alarmtyper | Optisk og akustisk |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 15 kg |
| Controller type | TwinDISPLAY: adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD |
| Kapacitet (metrisk) | 107 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Materiale | Tekstureret rustfrit stål, forzinket stål bagpå |
| Antal hylder | 2 |
| Ilt kontrol | 1 til 20 % |
| Vis mere |