Få mere at vide
BINDER™ CB-S-serie Solid.Line - CO2-inkubator med varmluftsterilisering
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17363693 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig
17363693 170 l 560 x 505 x 600 mm
17749794 170 l 560 x 505 x 600 mm
17373693 267 l 620 x 575 x 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17363693 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 96400001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Holdbare og prisbillige inkubatorer i CB-S-serien er velegnet til rutinemæssige celledyrkningsapplikationer inden for celleproduktion, især i akademisk kontekst. Kontamineringssikker på grund af 180 °C varmluftsterilisering og pH-stabil takket være infrarød CO2-måling i realtid uden afvigelser.
  • Temperaturområde: +6°C over omgivelsestemperatur til +50°C
  • Fugtighedsområde: 90 til 95 % relativ luftfugtighed
  • CO2-kontrolområde: 0 til 20 vol.% CO 2
  • Gennemprøvet anti-kontamineringsfunktion med 180°C varmluftsterilisering
  • Befugtningssystem med kondensbeskyttelse
  • CO2-gasblandingsdyse med Venturi-effekt
  • CO2-sensor med infrarød teknologi
  • LCD til at vise temperatur og CO2 sammen med yderligere information og alarmer
  • Intern datalogger, måleværdierne kan udlæses i åbent format via USB
  • Tætsluttende indvendig låge af sikkerhedsglas
  • Sømløst indvendigt kammer i rustfrit stål
  • Perforerede hylder, rustfrit stål
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
  • Enheder kan stables med stableadaptere; CB-S er velegnet til stabling med CB- og CBF-modeller af samme størrelse
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 22 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 10 kg
Oversigt CBS170-230 V, Standard, CB-S-serie Solid.Line - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 170 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Natural, Fanless Interior
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 3
O2 koncentrationsområde 1 til 21 %
Ilt kontrol Ingen
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 90 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +6 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Vise LCD
Model- CBS170-230 V
O2-sensorteknologi IR sensor
Mål (D x B x H) Indvendig 560 x 505 x 600 mm
Dimensioner (L x B x H) 685 x 815 x 870 mm
Vægt (metrisk) 96 kg
Spænding 230 V
Watt 1.3 kW
Strømstyrke 5,7 A
Frekvens 50/60 Hz