Få mere at vide
Swann-Morton™ Sterile skalpelblade i kulstofstål
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades kommer i enkelt skrælningspakker.
149.91 DKK - 575.00 DKK
Tekniske data
Bladmateriale | Kulstofstål |
---|---|
Produkttype | Skalpelblad |
Sterilitet | Steril |
Certificeringer/compliance | CE-kompatibel 93/42/EC |
Mængde | 10/Pk. |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11728363
|
Swann-Morton™
0201 |
# 10 |
174.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11877550
|
Swann-Morton™
0223 |
# 18 |
158.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11778363
|
Swann-Morton™
0207 |
# 21 |
149.91 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11738363
|
Swann-Morton™
0203 |
# 11 |
153.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11758363
|
Swann-Morton™
0205 |
# 15 |
156.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11798363
|
Swann-Morton™
0210 |
# 23 |
210.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11792724
|
Swann-Morton™
0208 |
# 22 |
575.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11708373
|
Swann-Morton™
0211 |
# 24 |
194.48 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
- Steril
Tekniske data
Kulstofstål | |
Steril | |
10/Pk. |
Skalpelblad | |
CE-kompatibel 93/42/EC |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Swann-Morton™ Sterile skalpelblade i kulstofstål