Få mere at vide
Swann-Morton™ Sterile skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. 11728363
Skift visning
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11728363 # 10 Pakke med 100
11877550 # 18 -
11778363 # 21 -
11738363 # 11 -
11758363 # 15 -
11798363 # 23 Pakke med 100
11792724 # 22 Pakke med 100
11708373 # 24 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11728363 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 DKK
    140.74 DKK / Pakke med 100
    Spare 42.26 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades kommer i enkelt skrælningspakker.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Steril
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Størrelse # 10
Til brug med (udstyr) # 10 passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance CE-kompatibel 93/42/EC
Mængde 10/Pk.