Få mere at vide
Swann-Morton™ Sterile skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. 11758363
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11758363
Brand: Swann-Morton™ 0205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades kommer i enkelt skrælningspakker.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Steril
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Størrelse # 15
Til brug med (udstyr) De # 15 blade passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance CE-kompatibel 93/42/EC
Mængde 10/Pk.