Få mere at vide
Swann-Morton™ Sterile skalpelblade i kulstofstål
Artikelnummer. 11792724
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
# 18
# 21
# 22
# 23
# 24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11792724
Brand: Swann-Morton™ 0208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades kommer i enkelt skrælningspakker.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Steril
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Skalpelblad
Størrelse # 22
Til brug med (udstyr) Larger than the # 20 and # 21 the # 22 fits Handles # 4,# 4L, # 4 Graduated and # 6B
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance CE-kompatibel 93/42/EC
Mængde 10/Pk.