Få mere at vide
BRAND™ UV-kuvette engangskuvetter
Passer til de fleste spektrofotometre uden adaptere.
282.00 DKK - 1290.00 DKK
Tekniske data
Sterilitet Non-sterile
Farve Clear
Engangs Engangsbrug
Materiale Plastic
Inkluderer Cuvette Only
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10730445
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759215
70 til 850μ L 100 pakke, individuelt indpakket
590.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10386712
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759235
70 til 550μ L 100 pakke, individuelt indpakket
605.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10566581
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759150
1,5 til 3 ml 100 pakke
733.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10290272
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759200
70 til 850μ L 100 pakke
539.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10188561
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759210
70 til 850μ L 500 pakke
1220.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10200282
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759220
70 til 550μ L 100 pakke
282.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
10198561
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759230
70 til 550μ L 500 pakke
1290.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Læg i indkøbskurv
10046731
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
BRAND™
759170
2,5 til 4,5 ml 100 pakke
631.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
BrandTech™ BRAND™ UV-kuvette engangskuvetter giver gennemsigtighed fra 230 til 900 nm og eliminerer rengøring og risiko for krydskontaminering. Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse. Kompatibel med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser.
Avanceret kuvetdesign inkluderer forsænkede vinduer for at beskytte mod ridser i den optiske vej.
  • Engangs; rengøring og krydskontaminering elimineres
  • Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse
  • Kemisk resistent; kan bruges med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser
  • Også kompatibel med acetone, butanon, DMF og koncentreret saltsyre
  • Grupperet efter fremstilling af formhulrum for at sikre laveste variation i ekstinktionskoefficient
  • Passer til de fleste spektrofotometre uden adaptere
Ultramikro størrelse
  • Fås med 8,5 og 15 mm vindueshøjder (Z-dimension)
  • Kan bruges med prøvevolumener så små som 70 μL
  • Kan forsynes med propforseglingshætter (sælges separat) til prøveopbevaring
  • Fås individuelt indpakket, DNA-, RNase-fri
Semimikro størrelse
  • Til prøvevolumener mellem 1,5 og 3,0 ml
  • Fås individuelt indpakket, DNA-, RNase-fri
Makro størrelse
  • Indeholder 2,5 til 4,5 ml
Tekniske data
Tekniske data
Non-sterile
Engangsbrug
Cuvette Only
230 til 900 nm
Spektrofotometre og fotometre
DNA, RNA, Proteinanalyse, Molekylærbiologi
Rectangle
Clear
Plastic
10 mm
45 mm
12.5 mm
10 mm
CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ UV-kuvette engangskuvetter