Beskrivelse
BrandTech™ BRAND™ UV-kuvette engangskuvetter giver gennemsigtighed fra 230 til 900 nm og eliminerer rengøring og risiko for krydskontaminering. Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse. Kompatibel med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser.
Avanceret kuvetdesign inkluderer forsænkede vinduer for at beskytte mod ridser i den optiske vej.
- Engangs; rengøring og krydskontaminering elimineres
- Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse
- Kemisk resistent; kan bruges med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser
- Også kompatibel med acetone, butanon, DMF og koncentreret saltsyre
- Grupperet efter fremstilling af formhulrum for at sikre laveste variation i ekstinktionskoefficient
- Passer til de fleste spektrofotometre uden adaptere
Ultramikro størrelse
- Fås med 8,5 og 15 mm vindueshøjder (Z-dimension)
- Kan bruges med prøvevolumener så små som 70 μL
- Kan forsynes med propforseglingshætter (sælges separat) til prøveopbevaring
- Fås individuelt indpakket, DNA-, RNase-fri
- Til prøvevolumener mellem 1,5 og 3,0 ml
- Fås individuelt indpakket, DNA-, RNase-fri
- Indeholder 2,5 til 4,5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Kuvette |
| Farve | Clear |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 70 til 550μ L |
| Materiale | Plast |
| Inkluderer | Cuvette Only |
| Mængde | 100 pakke |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 230 til 900 nm |
| Vis mere |