Description
BrandTech™ BRAND™ UV-kuvette engangskuvetter giver gennemsigtighed fra 230 til 900 nm og eliminerer rengøring og risiko for krydskontaminering. Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse. Kompatibel med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser.
CERTIFICEREDE LIVSVIDENSKABSKVALITETScuvetter BRAND™ fra produceres af jomfruelige råmaterialer under kontrollerede rumforhold, med intensive in-process kontroller, visuelle inspektioner, batchstyring og slutproduktinspektion for at sikre dokumenteret funktionalitet.
- Avanceret cuvette-design inkluderer indbyggede vinduer for at beskytte mod ridser i den optiske bane
- Engangs - rengøring og krydskontamineringsrisici elimineres
- Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse
- Kemikalieresistent – kan bruges med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser
- Også kompatibel med acetone, butanon, DMF og koncentreret saltsyre
- Grupperet efter fremstilling af formhulrum for at sikre lavest mulig variation i extinktionskoefficienten
- Passer til de fleste spektrofotometre uden adaptere
Ultramicro
- Fås med vindueshøjder på 8,5 og 15 mm (Z-dimension)
- Kan bruges med samplevolumen så små som 70 μl
- Kan udstyres med plug-pakningshætter (solgt separat) til opbevaring af prøver
- Individuelt indpakkede UV-Cuvettes er fri for DNA, DNase og RNase
Semimikro
- For prøvevolumen mellem 1,5 og 3,0 ml
Makro
- For prøvevolumen mellem 2,5 og 4,5 ml
Specifications
Specifications
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Kuvette |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 70 til 850μ L |
| Materiale | Plast |
| Inkluderer | Cuvette Only |
| Mængde | 100 pakke |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 230 til 900 nm |
| Show More |