Få mere at vide
BRAND™ UV-Cuvettes - CERTIFICERET LIVSVIDENSKABELIG KVALITET
Artikelnummer. 10566581 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 til 3 ml
2,5 til 4,5 ml
70 til 550μ L
70 til 850μ L
Mængde:
100 pakke
100 pakke, individuelt indpakket
500 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10566581 1,5 til 3 ml 100 pakke Pakke med 100
10730445 70 til 850μ L 100 pakke, individuelt indpakket Pakke med 100
10386712 70 til 550μ L 100 pakke, individuelt indpakket Pakke med 100
10290272 70 til 850μ L 100 pakke Pakke med 100
10188561 70 til 850μ L 500 pakke Pakke med 500
10200282 70 til 550μ L 100 pakke Pakke med 100
10198561 70 til 550μ L 500 pakke Pakke med 500
10046731 2,5 til 4,5 ml 100 pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10566581 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759150
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BRAND™ engangs-UV-cuvetter er et omkostningseffektivt og holdbart alternativ til skrøbelige kvartscuvetter i mange forskellige anvendelser
BrandTech™ BRAND™ UV-kuvette engangskuvetter giver gennemsigtighed fra 230 til 900 nm og eliminerer rengøring og risiko for krydskontaminering. Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse. Kompatibel med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser.
CERTIFICEREDE LIVSVIDENSKABSKVALITETScuvetter BRAND™ fra produceres af jomfruelige råmaterialer under kontrollerede rumforhold, med intensive in-process kontroller, visuelle inspektioner, batchstyring og slutproduktinspektion for at sikre dokumenteret funktionalitet.
  • Avanceret cuvette-design inkluderer indbyggede vinduer for at beskytte mod ridser i den optiske bane
  • Engangs - rengøring og krydskontamineringsrisici elimineres
  • Ideel til DNA-, RNA- og proteinanalyse
  • Kemikalieresistent – kan bruges med de fleste polære organiske opløsningsmidler, syrer og baser
  • Også kompatibel med acetone, butanon, DMF og koncentreret saltsyre
  • Grupperet efter fremstilling af formhulrum for at sikre lavest mulig variation i extinktionskoefficienten
  • Passer til de fleste spektrofotometre uden adaptere
Ultramicro
  • Fås med vindueshøjder på 8,5 og 15 mm (Z-dimension)
  • Kan bruges med samplevolumen så små som 70 μl
  • Kan udstyres med plug-pakningshætter (solgt separat) til opbevaring af prøver
  • Individuelt indpakkede UV-Cuvettes er fri for DNA, DNase og RNase
Semimikro
  • For prøvevolumen mellem 1,5 og 3,0 ml
Makro
  • For prøvevolumen mellem 2,5 og 4,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Type Semi-mikro kuvette
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 1,5 til 3 ml
Materiale Plast
Inkluderer Cuvette Only
Mængde 100 pakke
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 230 til 900 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre, fotometre
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) DNA, RNA, Proteinanalyse, Molekylærbiologi
Lyssti 10 mm
Form Rektangel
Fremstillingskvalitet CERTIFICERET LIVSVIDENSKABELIG KVALITET