Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter er til brug med BradyJet™ J2000 og er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
1670.00 DKK - 3195.00 DKK
Tekniske data
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
16190501
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
150021
30 meter x 1,125 tommer
1670.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
16110511
Dokumentvisning
Brady™
150031
30 meter x 6,8 cm. This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
16150511
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
150009
30 meter x 10 cm.
3195.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af polyester til almindelig indendørs brug
  • Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Permanent
Hvid
Rulle
Ink Jet
Mærkning af rør og ventiler, sikkerheds- og overholdelsesidentifikation, visuel mærkning på arbejdspladsen, mærkning på lager, mærkning af låsetagout, GHS- og kemimærkater, lysbuemærkninger
1
1 Etiket/Pose
-40 °C til +60 °C
0.119 mm
30.48 m
Ingen
Mat
Polyester
Ikke-steril
BradyJet™ J2000 printer
-40 °C
-40 °F til +140 °F
0,0047 tommer
100 ft.
1,88 tommer
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater