Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter er til brug med BradyJet™ J2000 og er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand:  Brady™ 150031
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16110511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af polyester til almindelig indendørs brug
  • Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Permanent
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Mærkning af rør og ventiler, sikkerheds- og overholdelsesidentifikation, visuel mærkning på arbejdspladsen, mærkning på lager, mærkning af låsetagout, GHS- og kemimærkater, lysbuemærkninger
1
1 Etiket/Pose
-40 °C til +60 °C
0.119 mm
100 ft.
2,25 tommer
1,88 tommer
Ingen
Mat
Polyester
Ink Jet
Ikke-steril
BradyJet™ J2000 printer
-40 °C
-40 °F til +140 °F
0,0047 tommer
30 meter x 6,8 cm.
30.48 m
57.15 mm
J20C-2250-2569