Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter er til brug med BradyJet™ J2000 og er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand: Brady™ 150021
1507.18 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Fremstillet af polyester til almindelig indendørs brug
- Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
- Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
- Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
- Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
- Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
| Akryl, Permanent | |
| Hvid | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Mærkning af rør og ventiler, sikkerheds- og overholdelsesidentifikation, visuel mærkning på arbejdspladsen, mærkning på lager, mærkning af låsetagout, GHS- og kemimærkater, lysbuemærkninger | |
| 1 | |
| 1 Etiket/Pose | |
| -40 °C til +60 °C | |
| 0.119 mm | |
| 100 ft. | |
| 1,125 tommer | |
| 1,88 tommer |
| Ingen | |
| Mat | |
| Polyester | |
| Ink Jet | |
| Ikke-steril | |
| BradyJet™ J2000 printer | |
| -40 °C | |
| -40 °F til +140 °F | |
| 0,0047 tommer | |
| 30 meter x 1,125 tommer | |
| 30.48 m | |
| 28.58 mm | |
| J20C-1125-2569 |