Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige polyesteretiketter er til brug med BradyJet™ J2000 og er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand:  Brady™ 150009
2883.49 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16150511
  • 3195.00 DKK / Pakke med 1
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af polyester til almindelig indendørs brug
  • Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Permanent
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Mærkning af rør og ventiler, sikkerheds- og overholdelsesidentifikation, visuel mærkning på arbejdspladsen, mærkning på lager, mærkning af låsetagout, GHS- og kemimærkater, lysbuemærkninger
1
1 Etiket/Pose
-40 °C til +60 °C
0.119 mm
100 ft.
4 tommer
1,88 tommer
Ingen
Mat
Polyester
Ink Jet
Ikke-steril
BradyJet™ J2000 printer
-40 °C
-40 °F til +140 °F
0,0047 tommer
30 meter x 10 cm.
30.48 m
101.60 mm
J20C-4000-2569
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Promo Code: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Promo Code: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Applying Promo and Adding