Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Pile
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows er lavet af B-514 polyestermateriale, der er ideelt til brug ved markering af gange, gange, opbevaringssteder og til at pege på sikkerhedsudstyr og udgange.
1110.12 DKK - 1832.22 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Slutte Højglans
Materiale Polyester
Mængde 100/Pk.
Klæbende type Permanent gummi
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Farve Vist tekst Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Vist tekst Pris Antal & tilgængelighed  
11747084
Dokumentvisning
Brady™
104417
Hvid Pil
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1125.00 DKK
1110.12 DKK / 1 pakke
Spare 14.88 DKK
1% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Læg i indkøbskurv
11761276
Dokumentvisning
Brady™
104527
Grøn Prespaced Arrow
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1845.00 DKK
1832.22 DKK / 1 rulning
Spare 12.78 DKK
0.69% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Læg i indkøbskurv
11771276
Dokumentvisning
Brady™
104528
Blå Prespaced Arrow
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1845.00 DKK
1832.22 DKK / 1 rulning
Spare 12.78 DKK
0.69% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Læg i indkøbskurv
11791276
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
104554
Sort Prespaced Arrow
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1845.00 DKK
1832.22 DKK / 1 rulning
Spare 12.78 DKK
0.69% Slukket
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Il en reste null
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Ajouter au panier
11701286
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
104555
Hvid Prespaced Arrow
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1845.00 DKK
1832.22 DKK / 1 rulning
Spare 12.78 DKK
0.69% Slukket
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Il en reste null
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Ajouter au panier
11751276
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
104526
Rød Prespaced Arrow
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1845.00 DKK
1832.22 DKK / 1 rulning
Spare 12.78 DKK
0.69% Slukket
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Il en reste null
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Ajouter au panier
11781276
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
104529
Gul Prespaced Arrow
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1845.00 DKK
1832.22 DKK / 1 rulning
Spare 12.78 DKK
0.69% Slukket
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Il en reste null
På lager
Ajouter au panier
Description
Description
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910
Spécification
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Polyester
Permanent gummi
5 tommer
130 °F
2 mil
50.8 mm
Pil
50.80 x 127 mm
Højglans
100/Pk.
Ideel til at markere gange, gange og opbevaringssteder og udpege vigtigt sikkerhedsudstyr og udgangsveje
127 mm
0 °F
2''
-18 °C til 54 °C
0 °F til 130° F
Gulvpile
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Pile
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis