Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Pile Artikelnummer.: 11771276
Forventet forsendelse: 09-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 DKK
    1832.22 DKK / 1 rulning
    Spare 12.78 DKK
    0.69% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Pile
Artikelnummer. 11771276
Blå, Prespaced Arrow, 1 rulning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Vist tekst:
Pil
Prespaced Arrow
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 11771276
Brand: Brady™ 104528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 DKK
    1832.22 DKK / 1 rulning
    Spare 12.78 DKK
    0.69% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows er lavet af B-514 polyestermateriale, der er ideelt til brug ved markering af gange, gange, opbevaringssteder og til at pege på sikkerhedsudstyr og udgange.
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt varenummer TS-50.80-514-PREARO-BL-RL
Slutte Højglans
Materiale Polyester
Mængde 100/Pk.
Klæbende type Permanent gummi
Oversigt ToughStripe Prespaced former
Til brug med (applikation) Ideel til at markere gange, gange og opbevaringssteder og udpege vigtigt sikkerhedsudstyr og udgangsveje
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 130 °F
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Tykkelse 2 mil
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 54 °C
Form Pil
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130° F
Dimensioner (L x B) 50.80 x 127 mm
Vist tekst Prespaced Arrow
Produkttype Gulvpile
Farve Blå
Produkttitel
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Pile >