Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Pile
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Vist tekst:
Forudindstillet pil
Pil
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Beskrivelse
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
- Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
- Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternativt varenummer | TS-50.80-514-PREARO-WT-RL |
| Slutte | Højglans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 100/Pk. |
| Klæbende type | Permanent gummi |
| Oversigt | ToughStripe Prespaced former |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at markere gange, gange og opbevaringssteder og udpege vigtigt sikkerhedsudstyr og udgangsveje |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Højde (metrisk) | 127 mm |
| Vis mere |