Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Pile
Artikelnummer. 11791276 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Vist tekst:
Forudspaced pil
Pil
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Vist tekst Pakningsstørrelse
11791276 Sort Forudspaced pil 1 rulning
11747084 Hvid Pil 1 pakke
11761276 Grøn Forudspaced pil 1 rulning
11771276 Blå Forudspaced pil 1 rulning
11701286 Hvid Forudspaced pil 1 rulning
11751276 Rød Forudspaced pil 1 rulning
11781276 Gul Forudspaced pil 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11791276 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1662.27 DKK / 1 ruller
    Spare 122.73 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows er lavet af B-514 polyestermateriale, der er ideelt til brug ved markering af gange, gange, opbevaringssteder og til at pege på sikkerhedsudstyr og udgange.
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt varenummer TS-50.80-514-PREARO-BK-RL
Slutte Højglans
Materiale Polyester
Mængde 100/Pk.
Klæbende type Permanent gummi
Oversigt ToughStripe Prespaced former
Monteringstype Selvklæbende
Til brug med (applikation) Ideel til at markere gange, gange og opbevaringssteder og udpege vigtigt sikkerhedsudstyr og udgangsveje
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 130 °F
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Tykkelse 2 mil
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 54 °C
Form Pil
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130° F
Sprog English
Dimensioner (L x B) 50.80 x 127 mm
Vist tekst Forudspaced pil
Produkttype Gulvpile
Farve Sort