Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketpatroner til BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere
Polyester etiketpatroner til brug med BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere.
249.00 DKK - 362.42 DKK
Tekniske data
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 21 ft.
Længde (metrisk) 6.4 m
Se flere specifikationer
Produkter 10
Produktkode Brand Farve Materiale Bredde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Farve Materiale Bredde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11844345
Dokumentvisning
Brady™
110896
Hvid Polyester 9,53 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
297.00 DKK
276.34 DKK / Pakke med 1
Spare 20.66 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11830835
Dokumentvisning
Brady™
110899
Klar Polyester 9,53 mm
269.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11593864
Dokumentvisning
Brady™
110900
Klar Polyester 12,70 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
336.00 DKK
300.41 DKK / Pakke med 1
Spare 35.59 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11890875
Dokumentvisning
Brady™
110901
Klar Polyester 19,05 mm
351.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11820835
Dokumentvisning
Brady™
110898
Hvid Polyester 19,05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
392.00 DKK
350.49 DKK / Pakke med 1
Spare 41.51 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
15608454
Dokumentvisning
Brady™
139755
Klar Polyester (B-430) 6,35 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
276.00 DKK
256.90 DKK / Pakke med 1
Spare 19.10 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17851485
Dokumentvisning
Brady™
139746
Klar Polyester (B-430) 6,35 mm
249.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17881485
Dokumentvisning
Brady™
139747
Hvid Polyester (B-430) 12,70 mm
301.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17821505
Dokumentvisning
Brady™
139748
Klar Polyester (B-430) 9,53 mm
269.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
15509405
Dokumentvisning
Brady™
139749
Klar Polyester (B-430) 19,05 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
389.00 DKK
362.42 DKK / Pakke med 1
Spare 26.58 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til glat overflade indendørs mærkning
  • Fremstillet af hvidt eller klart selvlaminerende polyestermateriale
  • Blank finish og permanent akrylklæber
  • Kompatibel med Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB etiketprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21 LAB etiketprinter, BMP21 etiketprinter, BMP21-PLUS etiketprinter, IDPAL håndholdt etiketmaskine, LABPAL håndholdt etiketmaskine
  • M21-250-423, M21-250-430 og M21-250-430-WT-CL er kun kompatible med BMP 21-™PLUS printeren
Applikationer:
Aktivsporing, stregkodning, komponent-id, udstyrs-id, generel id, generel identifikation, generel id, lokations-id, udtag/stik-id, patchpanel, patchpanel - id-port, plade, mærkeplader, DataComm-udstyr
Overholdelse
RoHS-kompatibel, UL-anerkendt, CSA-godkendt, AGA-godkendt, halogenfri (DIN VDE 0472/parts 815)
Tekniske data
Tekniske data
Termisk overførsel
21 ft.
6.4 m
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater