Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketpatroner til BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere
Polyester etiketpatroner til brug med BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere.
Brand: Brady™ 139748
Beskrivelse
- Til glat overflade indendørs mærkning
- Fremstillet af hvidt eller klart selvlaminerende polyestermateriale
- Blank finish og permanent akrylklæber
- Kompatibel med Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB etiketprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21 LAB etiketprinter, BMP21 etiketprinter, BMP21-PLUS etiketprinter, IDPAL håndholdt etiketmaskine, LABPAL håndholdt etiketmaskine
- M21-250-423, M21-250-430 og M21-250-430-WT-CL er kun kompatible med BMP 21-™PLUS printeren
Applikationer:
Aktivsporing, stregkodning, komponent-id, udstyrs-id, generel id, generel identifikation, generel id, lokations-id, udtag/stik-id, patchpanel, patchpanel - id-port, plade, mærkeplader, DataComm-udstyr
Overholdelse
RoHS-kompatibel, UL-anerkendt, CSA-godkendt, AGA-godkendt, halogenfri (DIN VDE 0472/parts 815)
Tekniske data
| Klar | |
| Polyester (B-430) | |
| Etiketpatron | |
| 21 ft. | |
| 0,38 tommer. | |
| M21-375-430-WT-CL |
| Patron, etiket | |
| Termisk overførsel | |
| Brady M210 Labelprinter, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Labelprinter, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Labelprinter, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL håndholdt etiketmaskine, LABPAL håndholdt etiketmaskine | |
| 6.4 m | |
| 9,53 mm |