Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketpatroner til BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere
Polyester etiketpatroner til brug med BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere.
Brand:  Brady™ 110898
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11820835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 DKK
    350.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.51 DKK
    10% Slukket
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til glat overflade indendørs mærkning
  • Fremstillet af hvidt eller klart selvlaminerende polyestermateriale
  • Blank finish og permanent akrylklæber
  • Kompatibel med Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB etiketprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21 LAB etiketprinter, BMP21 etiketprinter, BMP21-PLUS etiketprinter, IDPAL håndholdt etiketmaskine, LABPAL håndholdt etiketmaskine
  • M21-250-423, M21-250-430 og M21-250-430-WT-CL er kun kompatible med BMP 21-™PLUS printeren
Applikationer:
Aktivsporing, stregkodning, komponent-id, udstyrs-id, generel id, generel identifikation, generel id, lokations-id, udtag/stik-id, patchpanel, patchpanel - id-port, plade, mærkeplader, DataComm-udstyr
Overholdelse
RoHS-kompatibel, UL-anerkendt, CSA-godkendt, AGA-godkendt, halogenfri (DIN VDE 0472/parts 815)
Tekniske data
Tekniske data
AGA, CSA, Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL
Permanent
Glans
Polyester
Etiketpatron
Brady M210 Labelprinter, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Labelprinter, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
21 x 0.75 x 21 ft. (6.4 m x 19.05 x 6.4 cm)
6.4 m
19,05 mm
M21-750-423
Overflademontering
Hvid
Patron, etiket
Termisk overførsel
Aktivsporing, stregkodning, komponent-ID, udstyrs-ID, generel ID, generel ID, plade, ratingplader
1 rulle
21 ft.
0,75 tommer
6.4 cm