Få mere at vide
Brady™ Polyester etiketpatroner til BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere
Polyester etiketpatroner til brug med BMP ™21-PLUS og BMP 21-™LAB printere.
Brand: Brady™ 110899
Beskrivelse
- Til glat overflade indendørs mærkning
- Fremstillet af hvidt eller klart selvlaminerende polyestermateriale
- Blank finish og permanent akrylklæber
- Kompatibel med Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB etiketprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21 LAB etiketprinter, BMP21 etiketprinter, BMP21-PLUS etiketprinter, IDPAL håndholdt etiketmaskine, LABPAL håndholdt etiketmaskine
- M21-250-423, M21-250-430 og M21-250-430-WT-CL er kun kompatible med BMP 21-™PLUS printeren
Applikationer:
Aktivsporing, stregkodning, komponent-id, udstyrs-id, generel id, generel identifikation, generel id, lokations-id, udtag/stik-id, patchpanel, patchpanel - id-port, plade, mærkeplader, DataComm-udstyr
Overholdelse
RoHS-kompatibel, UL-anerkendt, CSA-godkendt, AGA-godkendt, halogenfri (DIN VDE 0472/parts 815)
Tekniske data
| UL, CSA | |
| Permanent | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Etiketpatron | |
| Brady M210 Labelprinter, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Labelprinter, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
| -70 °C til +100 °C | |
| 21 x 0.3 x 21 ft. (6.4 m x 9.53 x 6.4 cm) | |
| 6.4 m | |
| 9,53 mm | |
| M21-375-430 |
| Overflademontering | |
| Klar | |
| Patron, etiket | |
| Termisk overførsel | |
| Aktivsporing, stregkodning, komponent-ID, desi-strip-indsatser, udstyrs-ID, generel ID, generel ID, lokations-ID, stikkontakt- eller jack-ID, patchpanel-ID-port, plade, mærkningsplader | |
| 1 rulle | |
| 0.076 mm | |
| 21 ft. | |
| 0,3 tommer. | |
| 6.4 cm |