Få mere at vide
Brady™ BBP™ Repositional vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) er et holdbart, fleksibelt, højglansmateriale, der er ideelt til indendørs mærkning, hvor hyppig repositionering er påkrævet.
972.00 DKK - 3485.00 DKK
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl, Kan flyttes, Trykfølsom |
|---|---|
| Slutte | Glans |
| Format | Film |
| Materiale | Vinyl |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
11706465
|
Brady™
118003 |
Hvid | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11716465
|
Brady™
118004 |
Hvid | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736465
|
Brady™
118006 |
Hvid | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11756465
|
Brady™
118008 |
Gul | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11726465
|
Brady™
118005 |
Hvid | 1,12 tommer. |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11766465
|
Brady™
118009 |
Gul | 1,12 tommer. |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11746465
|
Brady™
118007 |
Gul | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11776465
|
Brady™
118010 |
Gul | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Description
- Særligt aggressivt klæbemiddel forbliver på plads, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til applikationer som 5S og inventar
- Vinylfilm kan termotransfertrykt
- Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 5 år
- Servicetemperatur på -40 °F til 180 °F (-40 C °til 82 °C)
Specifications
| Akryl, Kan flyttes, Trykfølsom | |
| Film | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 rulle | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 100 ft. |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Ideel til midlertidige, aftagelige og flytbare etiketter, såsom 5S og magert inventaretiket | |
| 5 år | |
| -40 til 180 °F | |
| 0,005 tommer. | |
| 30.48 m |