Få mere at vide
Brady™ BBP™ Repositional vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) er et holdbart, fleksibelt, højglansmateriale, der er ideelt til indendørs mærkning, hvor hyppig repositionering er påkrævet.
Brand: Brady™ 118003
2517.89 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Særligt aggressivt klæbemiddel forbliver på plads, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til applikationer som 5S og inventar
- Vinylfilm kan termotransfertrykt
- Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 5 år
- Gør det muligt for printere med XY-skærere at skære brugerdefinerede former eller flere etiketter ud af en enkelt kontinuerlig rulle
Tekniske data
| Flytbar vinyltape til BBP3x-printere | |
| Hvid | |
| Film | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 5 år | |
| Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.127 mm | |
| 30.48 m | |
| 101 mm |
| Akryl, Kan flyttes, Trykfølsom | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Ideel til midlertidige, aftagelige og flytbare etiketter, såsom 5S og magert inventaretiket | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 til 180 °F | |
| 0,005 tommer. | |
| 100 ft. | |
| 4 tommer | |
| B30C-4000-581-WT |