Få mere at vide
Brady™ BBP™ Repositional vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) er et holdbart, fleksibelt, højglansmateriale, der er ideelt til indendørs mærkning, hvor hyppig repositionering er påkrævet.
Brand:  Brady™ 118010
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11776465
  • 972.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Særligt aggressivt klæbemiddel forbliver på plads, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til applikationer som 5S og inventar
  • Vinylfilm kan termotransfertrykt
  • Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 5 år
  • Servicetemperatur på -40 °F til 180 °F (-40 C °til 82 °C)
Tekniske data
Tekniske data
Flytbar vinyltape til BBP3x-printere
Gul
Film
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
5 år
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +82 °C
0.127 mm
30.48 m
12.50 mm
Akryl, Kan flyttes, Trykfølsom
Glans
Vinyl
Ideel til midlertidige, aftagelige og flytbare etiketter, såsom 5S og magert inventaretiket
1
1 rulle
-40 til 180 °F
0,005 tommer.
100 ft.
0,5 tommer
B30C-500-581-YL