Få mere at vide
Brady™ BBP™ Repositional vinylfilm
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) er et holdbart, fleksibelt, højglansmateriale, der er ideelt til indendørs mærkning, hvor hyppig repositionering er påkrævet.
Brand:  Brady™ 118008
1653.69 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11756465
  • 2330.00 DKK / Pakke med 1
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Særligt aggressivt klæbemiddel forbliver på plads, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til applikationer som 5S og inventar
  • Vinylfilm kan termotransfertrykt
  • Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 5 år
  • Servicetemperatur på -40 °F til 180 °F (-40 C °til 82 °C)
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Kan flyttes, Trykfølsom
Glans
Vinyl
Ideel til midlertidige, aftagelige og flytbare etiketter, såsom 5S og magert inventaretiket
5 år
-40 til 180 °F
0,005 tommer.
30.48 m
B30C-2250-581-YL
Gul
Film
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1 rulle
-40 °C til +82 °C
100 ft.
2,25 tommer.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Promo Code: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Promo Code: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Applying Promo and Adding