Få mere at vide
Brady™ Indendørs/Udendørs vinyltape til B30-printere
Holdbar, lavkrympende indendørs/udendørs vinyltape med meget aggressivt klæbemiddel.
972.00 DKK - 3485.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EF |
| Oversigt | Indendørs/Udendørs Vinyltape til Brady B30 printere |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
11786635
|
Brady™
142032 |
Gul | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11796635
|
Brady™
142033 |
Gul | 3 tommer |
3100.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11716645
|
Brady™
142035 |
Gul | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11706645
|
Brady™
B30C-2250-595-YL |
Gul | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11726645
|
Brady™
142036 |
Gul | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11776635
|
Brady™
142031 |
Hvid | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11746635
|
Brady™
B30C-3000-595-WT |
Hvid | 3 tommer |
3100.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11756635
|
Brady™
B30C-2250-595-WT |
Hvid | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11766635
|
Brady™
B30C-1125-595-WT |
Hvid | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11706635
|
Brady™
B30C-2250-595-RD |
Rød | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11726635
|
Brady™
142026 |
Rød | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736635
|
Brady™
B30C-4000-595-WT |
Hvid | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11716635
|
Brady™
142025 |
Rød | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11796625
|
Brady™
B30C-4000-595-RD |
Rød | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11746625
|
Brady™
142018 |
Orange | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11726625
|
Brady™
B30C-2250-595-OR |
Orange | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736625
|
Brady™
142017 |
Orange | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11716625
|
Brady™
142015 |
Orange | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11706625
|
Brady™
142014 |
Grå | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11786615
|
Brady™
B30C-2250-595-GY |
Grå | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11796615
|
Brady™
B30C-1125-595-GY |
Grå | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11776615
|
Brady™
142011 |
Grå | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11756615
|
Brady™
142009 |
Grøn | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11746615
|
Brady™
142008 |
Grøn | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11746495
|
Brady™
142000 |
Klar | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736615
|
Brady™
142007 |
Grøn | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11766615
|
Brady™
142010 |
Grøn | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736495
|
Brady™
141999 |
Klar | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11766495
|
Brady™
142002 |
Klar | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11756495
|
Brady™
142001 |
Klar | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11786485
|
Brady™
141994 |
Blå | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11746485
|
Brady™
141990 |
Sort | 0,5 tommer |
972.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11766485
|
Brady™
141992 |
Blå | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11716485
|
Brady™
141987 |
Sort | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11756485
|
Brady™
141991 |
Blå | 4 tommer |
3485.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11726485
|
Brady™
141988 |
Sort | 2,25 tommer. |
2330.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736485
|
Brady™
141989 |
Sort | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11776485
|
Brady™
141993 |
Blå | 1,125 tommer |
1555.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Description
- Tilpasser sig uregelmæssige, buede, ru og meget teksturerede overflader.
- Klæber til vanskelige energielementer med lav overflade.
- Kan påføres ved kolde temperaturer.
- Længde: 30,5 m (100 fod) per rulle.
Specifications
| Må ikke autoklaveres | |
| Indendørs/Udendørs Vinyltape til Brady B30 printere | |
| Ingen | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 °F til +179,6 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 100 ft. |
| RoHS 2002/95/EF | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Glans | |
| Termisk overførsel | |
| Rørmærkning, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter | |
| 50 Gardner-enheder | |
| 8 til 10 år | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 30.48 m |